Merck
731102
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula lineal:
S18O2
Peso molecular:
68.06
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulario
gas
bp
-10 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
InChI
1S/O2S/c1-3-2/i1+2,2+2
Clave InChI
RAHZWNYVWXNFOC-XPULMUKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)