71742
Sodium methanethiolate
technical, ≥90% (RT)
Sinónimos:
Methanethiol sodium salt, Sodium thiomethoxide
Productos recomendados
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (RT)
Formulario
solid
cadena SMILES
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?