Merck
731072
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5BrFN
Número de CAS:
Peso molecular:
190.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.540
density
1.598 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(F)cnc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c1-4-2-5(8)3-9-6(4)7/h2-3H,1H3
InChI key
QLBXFAJGMGFVCN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
206.0 °F
flash_point_c
96.67 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)