Merck
731021
Sigma-Aldrich
Benzo-1,4-dioxane-(ethylene-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
1,2-Ethylene-d4-dioxybenzene, 1,4-Benzodioxan-(ethylene-d4), 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-(ethylene-d4)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8D4H4O2
Peso molecular:
140.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
bp
103 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C1([2H])Oc2ccccc2OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2
Clave InChI
BNBQRQQYDMDJAH-NZLXMSDQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)