Merck
179000
Sigma-Aldrich
Benzo-1,4-dioxane
97%
Sinónimos:
1,2-Ethylenedioxybenzene, 1,4-Benzodioxan, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
120846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.549 (lit.)
bp
103 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The anti-inflammamtory properties and synthesis of carboxylic acid compounds containing benzo-1,4-dioxane (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) subunit was studied[1].
Aplicación
Benzo-1,4-dioxane (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) was used in the synthesis of stereoisomers which were evaluated as α- and β- adrenergic antagonists[2].
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
M T Vázquez et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 51(3), 215-217 (1996-03-01)
Synthesis and antiinflammatory properties of new carboxylic acids containing the 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin subunit are described. The 2-(2,3-dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)acetic acid was of comparable potency to Ibuprofen, in carrageenan induced rat paw edema assay.
M Khouili et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 51(3), 185-188 (1996-03-01)
The four stereoisomers of compound 1 were synthesized from 2,3-dihydro-1, 4-benzodioxin and evaluated as alpha- and beta-adrenergic antagonists. Enantiomer 1-b [2R, 2'S] (Figure 1) is the best beta 1-blocking agent. Furthermore all compounds showed a alpha-blocking activity.