Merck
730165
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(3-bromophenyl)propionate
97%
Sinónimos:
3-(3-Bromophenyl)propionic acid methyl ester, Methyl 3-(3-bromophenyl)propanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
243.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.540
densidad
1.382 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-13-10(12)6-5-8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3
Clave InChI
DJJHVPBMUQLOCB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)