Merck
728713
Sigma-Aldrich
Ethyl phenylacetate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH213COOC2H5
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
bp
229 °C (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCO[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i10+1
Clave InChI
DULCUDSUACXJJC-DETAZLGJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)