Merck
728438
Sigma-Aldrich
4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14ClNO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
200.11
Beilstein:
3684151
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (AT)
97%
Formulario
crystals
grupo funcional
chloro
ether
cadena SMILES
Cl.ClCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H
Clave InChI
PQECODMSWJOUAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)