Merck
72788
Sigma-Aldrich
Fmoc-Orn(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nα-Fmoc-Nδ-Alloc-L-ornithine, Nδ-Alloc-Nα-Fmoc-L-ornithine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H26N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
438.47
Beilstein/REAXYS Number:
9363700
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)