Merck
47703
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OAll)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-L-glutamic acid 5-allyl ester
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 1.050,00
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 1.050,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H23NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
409.43
Beilstein:
6670846
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −16.5±2°, c = 1% in DMF
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](CCC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-21(25)12-11-20(22(26)27)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
Clave InChI
LRBARFFNYOKIAX-FQEVSTJZSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
476254757947578
Fmoc-Asp-OAll ≥97.0% (HPLC)
47578
Fmoc-Asp-OAll
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D −16.5±2°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −5.0±2.0°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
optical activity
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −24.5±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ashley E Lepack et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6487), 197-201 (2020-04-11)
Vulnerability to relapse during periods of attempted abstinence from cocaine use is hypothesized to result from the rewiring of brain reward circuitries, particularly ventral tegmental area (VTA) dopamine neurons. How cocaine exposures act on midbrain dopamine neurons to precipitate addiction-relevant
Lorna A Farrelly et al.
Nature, 567(7749), 535-539 (2019-03-15)
Chemical modifications of histones can mediate diverse DNA-templated processes, including gene transcription1-3. Here we provide evidence for a class of histone post-translational modification, serotonylation of glutamine, which occurs at position 5 (Q5ser) on histone H3 in organisms that produce serotonin