Merck
726737
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Aminoindane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinónimos:
(R)-(−)-1-Indanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
133.19
Beilstein:
3196204
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by BASF
Ensayo
≥98.5% (GC)
99%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
cadena SMILES
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
Clave InChI
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)