Merck
725889
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
≥96.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10F3N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
189.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96.0%
96.0-104.0%
Formulario
powder
cadena SMILES
Cl.FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5;/h5,10H,1-4H2;1H
Clave InChI
LUBQESPBTCELOM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)