Merck
724602
Sigma-Aldrich
(S)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl phosphorochloridate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H12ClO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
350.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
mp
152-156 °C
InChI
1S/C20H12ClO2P/c21-24-22-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)23-24/h1-12H
Clave InChI
OVSINNBCLPSKAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)