Merck
724424
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium tetrachloroaluminate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11AlCl4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
279.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
liquid
impurezas
≤1% H2O
índice de refracción
n20/D 1.484
mp
9 °C
densidad
1.304 g/mL at 25 °C
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.Al.4ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;;;;;/h4-6H,3H2,1-2H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
Clave InChI
UYYXEZMYUOVMPT-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Dye sensitized solar cell, capacitor technology, batteries[1][2][3]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
424.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
218 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Dai, Qing; MacFarlane, Douglas R.; Forsyth, Maria
Solid State Ionics, 177, 395-395 (2006)
Carlin, Richard T.; De Long, Hugh C.; Fuller, Joan; Trulove, Paul C.
Journal of the Electrochemical Society, 141, L73-L73 (1994)
Amir, N.; Vestfrid, Y.; Chusid, O.; Gofer, Y.; Aurbach, D.
Journal of Power Sources, 174, 1234-1234 (2007)
Artículos
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Ver todo