723932
(2-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
97%
Sinónimos:
(2-Diphenylphosphino)phenol, (o-Diphenylphosphino)phenol, (o-Hydroxyphenol)diphenylphosphine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
142-150 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
Oc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19H
Clave InChI
HGHOYIFINVBZKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of hydroxy(phosphinoxy)biphenyls
- Formation of ethylene copolymers
- Copolymerization of ethylene with linear olefins
- Silylation of aryl halides
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?