Merck
723282
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-N-methylethylenediamine
97%
Sinónimos:
N-Boc-2-(Boc-methylamino)ethylamine, tert-Butyl N-[2-(Boc-amino)ethyl]-N-methylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H26N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
274.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
114-119 °C
functional group
amine
carbamate
SMILES string
CN(CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-12(2,3)18-10(16)14-8-9-15(7)11(17)19-13(4,5)6/h8-9H2,1-7H3,(H,14,16)
InChI key
LDEPHSIHMSDUAS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)