Merck
723061
Sigma-Aldrich
12-Mercaptododecanoic acid NHS ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H27NO4S
Peso molecular:
329.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C16H27NO4S/c18-14-11-12-15(19)17(14)21-16(20)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-22/h22H,1-13H2
Clave InChI
WDHWRJMCVWOMCM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)