Merck
722030
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopyrrolidine
96%
Sinónimos:
tert-Butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 170,00
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 170,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
250.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
47-52 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
InChI
1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)