Merck
721832
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)pyrrolidine
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 118,00
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 118,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
63-68 °C
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Takahiro Takayama et al.
Analytica chimica acta, 898, 73-84 (2015-11-04)
Chiral metabolites are found in a wide variety of living organisms and some of them are understood to be physiologically active compounds and biomarkers. However, the overall analysis of chiral metabolomics is quite difficult due to the high number of