Merck
540803
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminopyrrolidine
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 369,00
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 369,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
86.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −20°, neat
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
densidad
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m0/s1
Clave InChI
NGXSWUFDCSEIOO-BYPYZUCNSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)