721018
Ethylbenzene solution
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
concentración
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
cadena SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?