720429
1H-Pyrazol-3-ylboronic acid hydrate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
mp
88-93 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.OB(O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5BN2O2.H2O/c7-4(8)3-1-2-5-6-3;/h1-2,7-8H,(H,5,6);1H2
Clave InChI
NXQCQMBEFQLICU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Preparation of receiver-amplifier, self-immolative dendrimers as potential platform for self-triggered multiple-release prodrugs
- Preparation of bifunctional water-soluble triazole-containing derivatives of ethyl(hydroxycamptothecin) via click chemistry and conjugation to monoclonal antibodies for anticancer therapy
- Intermediate for synthesis of oligo(ethylene glycol)-terminated alkanethiol amides useful for biosensors
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?