Merck
720097
Sigma-Aldrich
4′-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
3-(4-Bromophenyl)benzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
277.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
194-198 °C
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)