739812
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
95%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
275-280 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cnn2cccnc12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-4-9-10-3-1-2-8-6(5)10/h1-4H,(H,11,12)
Clave InChI
HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)