Merck
719293
Sigma-Aldrich
(S)-3-(Boc-amino)-2,4-dimethyl-2-pentanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H25NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D −14.2°, c = 0.5 in chloroform
mp
54-60 °C
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H25NO3/c1-8(2)9(12(6,7)15)13-10(14)16-11(3,4)5/h8-9,15H,1-7H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
Clave InChI
AWLRFWWWKJXWTQ-VIFPVBQESA-N
Aplicación
(S)-3-(Boc-amino)-2,4-dimethyl-2-pentanol can be used as an intermediate to prepare:
  • Tris(4S-isopropyl-5,5-dimethyl-2-oxazolinyl)phenylborate ligand, applicable in the synthesis of various metal complexes bearing catalyst properties.[1]
  • Hydroxy isocyanides, important building blocks for the synthesis of (hydroxyalkyl)oxazoline ligands.[2]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Straightforward synthesis of chiral hydroxy isocyanides
Bauer M and Kazmaier U
European Journal of Organic Chemistry, 2009(14), 2360-2366 (2009)
Organometallic Complexes of Bulky, Optically Active, C 3-Symmetric Tris (4 S-isopropyl-5, 5-dimethyl-2-oxazolinyl) phenylborate (ToP*)
Xu S, et al.
Organometallics, 34(14), 3508-3519 (2015)