Merck
720356
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propyn-1-amine hydrochloride
97%
Sinónimos:
3-Phenylpropargylamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 199,00
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 199,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
167.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
222-226 °C
grupo funcional
amine
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.NCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,8,10H2;1H
Clave InChI
NOXMJZCFMAEDRF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)