This product is a 5 M Acetaldehyde solution in Tetrahydrofuran (THF) and may be considered a stock solution for some applications. Additional Acetaldehyde solutions are available in ethanol, water, and isopropranol. Please see the link below to review the available options:
https://www.sigmaaldrich.com/substance/acetaldehydesolution440575070
719099
Acetaldehído solution
5 M in THF
Formulario
liquid
concentración
5 M in THF
índice de refracción
n20/D 1.389
densidad
0.868 g/mL at 20 °C
0.843 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-25.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-31.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
購入を検討しています。 719099 Sigma-Aldrich アセトアルデヒド 溶液 50ml 上記の試薬はアセトアルデヒド原液でしょうか?
1 answer-