Merck
718920
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-cyano-4-pyridinylboronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
2-Chloro-3-cyano-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14BClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
solid
mp
90-97 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(Cl)c2C#N
InChI
1S/C12H14BClN2O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-16-10(14)8(9)7-15/h5-6H,1-4H3
InChI key
YYPZHORJYDCOSQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)