Merck
722499
Sigma-Aldrich
N-(5-Bromopentyl)phthalimide
95%
Sinónimos:
2-(5-Bromopentyl)isoindole-1,3-dione
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 255,00
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 255,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
296.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
59-64 °C
grupo funcional
bromo
imide
cadena SMILES
BrCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H14BrNO2/c14-8-4-1-5-9-15-12(16)10-6-2-3-7-11(10)13(15)17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2
Clave InChI
QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)