Merck
718343
Sigma-Aldrich
4-Oxazolecarboxylic acid
97%
Sinónimos:
1,3-Oxazole-4-carboxylic acid, 4-Carboxyoxazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
113.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
138-142 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
InChI key
JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c