Merck
718084
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N3
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
176-180 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1n[nH]cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-9-8(6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,10,11,12)
InChI key
QEHKQNYBBLCFIJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)