Merck
516686
Sigma-Aldrich
Sodium thiomethoxide solution
21% in H2O
Sinónimos:
Sodium methanethiolate solution, Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3NaS
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
3592983
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
concentración
21% in H2O
Información legal
Product of Arkema
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Peter C Tyler et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(21), 6872-6879 (2007-05-10)
Transition state theory suggests that enzymatic rate acceleration (kcat/knon) is related to the stabilization of the transition state for a given reaction. Chemically stable analogues of a transition state complex are predicted to convert catalytic energy into binding energy. Because
Y P Pang et al.
FEBS letters, 502(3), 93-97 (2001-10-05)
Using the computer docking program EUDOC, in silico screening of a chemical database for inhibitors of human adenovirus cysteine proteinase (hAVCP) identified 2,4,5,7-tetranitro-9-fluorenone that selectively and irreversibly inhibits hAVCP in a two-step reaction: reversible binding (Ki = 3.09 microM) followed
Mild, selective deprotection of thioacetates using sodium thiomethoxide.
Wallace OB and Springer DM.
Tetrahedron Letters, 39(18), 2693-2694 (1998)
Surface-initiated reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization from fine particles functionalized with trithiocarbonates.
Ohno K, et al.
Macromolecules, 44(22), 8944-8953 (2011)