Merck
71613
Sigma-Aldrich
O-(2-Azidoethyl)-O-[2-(diglycolyl-amino)ethyl]heptaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinónimos:
Azido-PEG-acid (n=8)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H42N4O12
Número de CAS:
Peso molecular:
554.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥90% (oligomer purity)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
azide
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(COCC(O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
Clave InChI
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)