Merck
715786
Sigma-Aldrich
3-(3-Chlorophenyl)propionaldehyde
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.539
densidad
1.145 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
Clc1cccc(CCC=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1,3,5-7H,2,4H2
Clave InChI
GAMNINPBAOTMLA-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)