Merck
715751
Sigma-Aldrich
7-Octenoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 364,00
US$ 364,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 364,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 364,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442
pH
4
densidad
0.925 g/mL at 25 °C
grupo funcional
allyl
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2H,1,3-7H2,(H,9,10)
Clave InChI
OZYYQTRHHXLTKX-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wei Xu et al.
PloS one, 5(10), e15403-e15403 (2010-11-03)
The mosquito Anopheles funestus is one of the major malaria vector species in sub-Saharan Africa. Olfaction is essential in guiding mosquito behaviors. Odorant-binding proteins (OBPs) are highly expressed in insect olfactory tissues and involved in the first step of odorant
Philipp Höfer et al.
Microbial cell factories, 9, 70-70 (2010-09-18)
Methylotrophic (methanol-utilizing) bacteria offer great potential as cell factories in the production of numerous products from biomass-derived methanol. Bio-methanol is essentially a non-food substrate, an advantage over sugar-utilizing cell factories. Low-value products as well as fine chemicals and advanced materials