358940
6-Heptenoic acid
99%
Sinónimos:
6-Heptanoic acid
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
mp
−6.5 °C (lit.)
densidad
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2H,1,3-6H2,(H,8,9)
Clave InChI
RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?