Merck
712922
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Naproxen chloride
≥97.0%
Sinónimos:
(S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionyl chloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 336,00
US$ 336,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 336,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
248.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 336,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride
grupo funcional
acyl chloride
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(Cl)=O
InChI
1S/C14H13ClO2/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
UODROGXCIVAQDJ-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)