Merck
712752
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-D-galactose
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
6-Azido-6-deoxygalactose
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 455,00
US$ 455,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 455,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
205.17
Beilstein:
7569066
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 455,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D 57.0±4.0°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
Clave InChI
CMLRUUHRGSJVMD-SVZMEOIVSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)