Merck
712051
Sigma-Aldrich
L-α-Cyclopropylglycine
95%
Sinónimos:
(S)-Amino-cyclopropylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Beilstein:
5728866
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
94.0-106.0% (NT)
95%
Formulario
lumps
actividad óptica
[α]/D +101±4°, c = 1% in 1 M HCl
impurezas
≤5.0% water
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@@H](C1CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c6-4(5(7)8)3-1-2-3/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)