Merck
711497
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Mandelamide
≥97%
Sinónimos:
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetamide, D-Mandelamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein/REAXYS Number:
2575137
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97%
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -56±2°
SMILES string
NC(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,10H,(H2,9,11)/t7-/m1/s1
InChI key
MAGPZHKLEZXLNU-SSDOTTSWSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)