Merck
711454
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C,d8
94 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(DOCD2)213CDOD
Peso molecular:
101.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
50161901
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
94 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
mol peso
100.97 by atom % calculation
bp
182 °C/20 mmHg
mp
20 °C
densidad
1.370 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3+1D,4D,5D,6D
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-KSJPPRDUSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)