Merck
710091
Sigma-Aldrich
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Sinónimos:
2-(3-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21BO4
Número de CAS:
Peso molecular:
276.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
45-50 °C
functional group
ether
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C3OCCO3
InChI
1S/C15H21BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-5-6-11(10-12)13-17-8-9-18-13/h5-7,10,13H,8-9H2,1-4H3
InChI key
SVIZIDROXRZRQS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)