Merck
632678
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
Sinónimos:
(5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane, Phenyl boronic acid neopentylglycol ester
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 225,00
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 225,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
62-66 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15BO2/c1-11(2)8-13-12(14-9-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)