Merck
708399
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-bromophenyl)isoxazole
97%
Sinónimos:
4-(4-Bromophenyl)-isoxazole-5-yl amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
239.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
143-147 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Nc1oncc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,11H2
Clave InChI
DHBUAOKIJSWCEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)