Merck
708119
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxaldehyde
95%
Sinónimos:
3-Chloro-1H-indazole-5-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 70,10
US$ 70,10
Fecha estimada de envío19 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 70,10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
180.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 70,10
Fecha estimada de envío19 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95%
form
powder
mp
190-195 °C
functional group
aldehyde
chloro
SMILES string
Clc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5ClN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
InChI key
PQBPTICJDNOFJF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)