Merck
707929
Sigma-Aldrich
4-Isoquinolineboronic acid
Sinónimos:
Isoquinolin-4-ylboronic acid, Isoquinoline-4-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
230-234 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1cncc2ccccc12
InChI
1S/C9H8BNO2/c12-10(13)9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6,12-13H
Clave InChI
GDTOUTKTCGPAGY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of selective steroid-11β-hydroxylase (CYP11B1) inhibitors for treatment of cortisol dependent diseases
  • Preparation of tetrabutylammonium trifluoroborates
  • Preparation of heteroaryl substituted tetrahydropyrroloijquinolinone derivatives as aldosterone synthase inhibitors
  • Synthesis of aminoarylpyridazines as selective CB2 agonists for treatment of inflammatory pain
  • Preparation of acyl substituted indoles via palladium-catalyzed domino coupling/carbonylation/Suzuki coupling of dibromoethenylanilines
  • Synthesis of antagonists of bacterial quorum sensing
  • Preparation of potassium heteroaryl trifluoroborates from boronic acids and their use as coupling partners with various aryl and heteroaryl halides in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)