Merck
707759
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinónimos:
CTP-15N3 disodium salt solution
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 217,00
10 MG
US$ 1.040,00
25 MG
US$ 2.360,00
US$ 217,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 217,00
10 MG
US$ 1.040,00
25 MG
US$ 2.360,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H1415N3Na2O14P3
Peso molecular:
530.10
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
US$ 217,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
liquid
concentración
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+3
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Otras notas
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)