Merck
707708
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-yn-1-ol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478
densidad
0.926 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OCC#CCC=C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3,6H2
Clave InChI
KSOMTIQGBYHOJM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76.7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)