707473
Small gap fullerene-ethyl nipecotate
≥95%
About This Item
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mol peso
average Mv ~2100
composición
fullerenes, 50%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
~5% o-Dichlorobenzene
mp
>300 °C
solubilidad
organic solvents: soluble
toluene: soluble
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.