Merck
707112
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-thiazolecarboxylate
97%
Sinónimos:
Thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
157.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
51-55 °C
SMILES string
CCC(=O)c1cscn1
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-2-9-6(8)5-3-10-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
XDOKFEJMEJKVGX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)